Läs mer
SGE™ BP20 (vax) GC kapillärkolonner
Produktkod. p-4517345
Längd (metrisk):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.1 mm
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,1μ m
0,25μ m
0,5μ m
1μ m
2μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15238673
Brand: SGE™ 054424
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kombinerar innovativ fasteknologi och unik produktionskapacitet för smält kisel. SGE™ BP20 (vax) GC kapillärkolonner tillhandahåller end-to-end separationslösningar för alla applikationer.
Funktioner
  • Industristandard vaxpelare
  • Bondad och tvärbunden
  • Kan spolas med lösningsmedel
Användningsområden
  • Används för separation av alkohol, fria syror, fettsyror metylestrar, aromater, lösningsmedel och eteriska oljor
Specifikationer
Max. Temperatur 280 °C
Funktionalitet/Interaktionstyp Vätebindning eller dipolinteraktioner
Diameter (metrisk) Inre 0.22 mm
Stationär fas SGE™ BP20 (vax)
USP typ G14, G15, G16, G20, G39
För användning med (applikation) Fri syror analys, Fria syror, Fettsyrametylestrar, Aromatisk analys, Lösningsmedel och eteriska oljor
Temperaturområde 20 °C till 260/280 °C
Filmtjocklek 0,25μ m
Längd (metrisk) 30 m
Polaritet Polär
Beläggning Fused Silica