Läs mer
Trajan™ BP21 (FFAP) GC-kapillärkolonner
Längd (metrisk):
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,25μ m
0,5μ m
1μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
En mycket polär nitrotereftalsyramodifierad PEG-fas lämpad för analys av fria fettsyror
- Nitrotereftalsyra modifierad PEG polär fas
- Idealisk för syror med låg molekylvikt
- Tillämpningar inkluderar flyktiga fria syror, fettsyrametylestrar (FAMEs), alkoholer, aldehyder och ketoner
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 250 °C |
| Funktionalitet/Interaktionstyp | Vätebindning eller dipolinteraktioner |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.32 mm |
| Stationär fas | Polyetylenglykol |
| USP typ | G25, G35 |
| För användning med (applikation) | Analys av flyktiga fria syror, Fettsyrametylestrar, Alkoholanalys, Aldehydanalys, Akrylater, Ketoner |
| Temperaturområde | 35 °C till 240/250 °C |
| Filmtjocklek | 0,25μ m |
| Längd (metrisk) | 60 m |
| Förpackningsmaterial | BP21 (FFAP) |
| Visa mer |