Läs mer
Trajan™ BP21 (FFAP) GC-kapillärkolonner
Beskrivning
En mycket polär nitrotereftalsyramodifierad PEG-fas lämpad för analys av fria fettsyror
- Nitrotereftalsyra modifierad PEG polär fas
- Idealisk för syror med låg molekylvikt
- Tillämpningar inkluderar flyktiga fria syror, fettsyrametylestrar (FAMEs), alkoholer, aldehyder och ketoner
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Analys av flyktiga fria syror, Fettsyrametylestrar, Alkoholanalys, Aldehydanalys, Akrylater, Ketoner |
| Partikelstorlek | 1μ m |
| Filmtjocklek | 1μ m |
| Längd (metrisk) | 30 m |
| Förpackningsmaterial | BP21 (FFAP) |
| Polaritet | Polär |
| Beläggning | Fused Silica |
| USP typ | G25, G35 |
| Stationär fas | Polyetylenglykol |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.53 mm |
| Visa mer |