Läs mer
Trajan™ BPX35 GC Kapillärkolonn
Längd (metrisk):
10 m
25 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.1 mm
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,1μ m
0,25μ m
0,5μ m
1μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Mellanpolaritetskolumn
- Idealisk för konfirmationsanalys
- Hög temperatur
- Låg blödning
- Idealisk för missbruksdroger, läkemedel, PAH, bekämpningsmedel och herbicider
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 330/360 °C |
| Funktionalitet/Interaktionstyp | Pi-bindning med de aromatiska fenylgrupperna |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.25 mm |
| Stationär fas | 35% Fenyl Polysilphenylene Siloxane |
| USP typ | G28, G32, G42 |
| För användning med (applikation) | Polynukleära aromatiska kolvätenanalys, Miljöanalys, Analys av bekämpningsmedel och herbicider, Missbruksdroger, Läkemedelsanalys, Flerkärniga aromatiska kolväten |
| Temperaturområde | 10 °C till 330/360 °C |
| Filmtjocklek | 0,25μ m |
| Längd (metrisk) | 30 m |
| Förpackningsmaterial | Forte™ BPX35/BPX608 |
| Visa mer |