Läs mer
SGE™ BPX50 Kapillärpelare
Produktkod. 12965561
Längd (metrisk):
10 m
15 m
Filmtjocklek:
0,1μ m
0,25μ m
Partikelstorlek:
0,1μ m
0,25μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12965561
Brand: SGE™ 054740
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Erbjuder ett omfattande GC-kapillärkolonnsortiment för nästan alla kromatografiska tillämpningar
Används för EPA-metoderna 604, 608, 8060, 8081, triaziner/herbicider, läkemedelsscreening, steroider och en mängd olika farmaceutiska tillämpningar
  • Mellanpolaritet
  • Inert
  • Låg blödning
  • Hög temperatur
Specifikationer
Max. Temperatur 80 °C till 330/350 °C
Längd (engelska) 33 ft.
Diameter (metrisk) Inre 0.1 mm
Stationär fas SGE™ BPX50
För användning med (applikation) Triazinanalys, Herbicidanalys, Drogscreening, Steroider analys
Partikelstorlek 0,1μ m
Temperaturområde 80 °C till 360/370 °C
Filmtjocklek 0,1μ m
Längd (metrisk) 10 m
Material 50% fenyl polysilfenylen-siloxan
Polaritet Mellanpolär