Läs mer
Trajan™ BPX50 GC Kapillärkolonner
Längd (metrisk):
30 m
30 mm
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.15 mm
0.25 mm
0.32 mm
Filmtjocklek:
0,15μ m
0,25μ m
0.25 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Mellanpolaritetskolumn
- Inert
- Låg blödning
- Hög temperatur
- Idealisk för en rad EPA-metoder och farmaceutiska tillämpningar
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 350 °C |
| Funktionalitet/Interaktionstyp | Pi-bindning med de aromatiska fenylgrupperna |
| Typ | GC kapillärkolonn |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.25 mm |
| Stationär fas | 50% Fenyl Polysilphenylene Siloxane |
| USP typ | G3, D17 |
| För användning med (applikation) | Steroider och en mängd olika farmaceutiska applikationsanalyser, Triaziner/Herbicider, Drogscreening, Steroider och en mängd olika farmaceutiska tillämpningar |
| Temperaturområde | 80 °C till 330/350 °C |
| Filmtjocklek | 0,25μ m |
| Längd (metrisk) | 60 m |
| Visa mer |