Läs mer
SGE™ GC Kapillärkolonner: Fenyl (motsv.) Polykarboan Siloxan
Produktkod. 10192872
Längd (metrisk):
12 m
15 m
25 m
30 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,1μ m
0,15μ m
0,5μ m
Material:
Polyimidklädd
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10192872
Brand: SGE™ 054634
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utbud av kolumner som har höga nivåer av robusthet, reproducerbarhet och prestanda
  • Låg blödning; hög tröghet för de flesta krävande analyser
  • Hög toleransnivå för ogynnsamma förhållanden och prover
  • Tillverkad enligt exakta specifikationer, vilket säkerställer reproducerbarhet från kolumn till kolumn
  • forte HT5 (5 % fenylpolykarboran-siloxan)— Hög °480 C temperaturfas lämpad för simulerad destillation och andra petroleumapplikationer
Specifikationer
Max. Temperatur 400 °C
Diameter (metrisk) Inre 0.25 mm
Stationär fas 5 % fenyl (motsvarande) Polykarboan Siloxan
För användning med (applikation) Simulerad destillation, Bekämpningsmedelsanalys, Herbicidanalys
Partikelstorlek 0,1μ m
Temperaturområde 10 °C till 380 °C
Filmtjocklek 0,1μ m
Längd (metrisk) 30 m
Material Polyimidklädd
Förpackningsmaterial HT5
Polaritet Polär