Läs mer
SGE™ GC Kapillärkolonner: Fenyl (motsv.) Polykarboan Siloxan
Description
- Låg blödning; hög tröghet för de flesta krävande analyser
- Hög toleransnivå för ogynnsamma förhållanden och prover
- Tillverkad enligt exakta specifikationer, vilket säkerställer reproducerbarhet från kolumn till kolumn
- forte HT5 (5 % fenylpolykarboran-siloxan)— Hög °480 C temperaturfas lämpad för simulerad destillation och andra petroleumapplikationer
Specifications
Specifications
| Max. Temperatur | 400 °C |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.22 mm |
| Stationär fas | 5 % fenyl (motsvarande) Polykarboan Siloxan |
| För användning med (applikation) | Simulerad destillation, Bekämpningsmedelsanalys, Herbicidanalys |
| Partikelstorlek | 0,1μ m |
| Temperaturområde | 10 °C till 380 °C |
| Filmtjocklek | 0,1μ m |
| Längd (metrisk) | 12 m |
| Material | Polyimidklädd |
| Förpackningsmaterial | HT5 |
| Show More |