Läs mer
SGE™ GC Kapillärkolonner: Fenyl (motsv.) Polykarboan Siloxan
Produktkod. 10777374
Change view
Längd (metrisk):
12 m
15 m
25 m
30 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,1μ m
0,15μ m
0,5μ m
Material:
Polyimidklädd
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Inre Filmtjocklek Material Förpackningsstorlek
10777374 15 m 0.32 mm 0,5μ m Polyimidklädd Varje
10646401 12 m 0.53 mm 0,15μ m Polyimidklädd Varje
10731992 12 m 0.22 mm 0,1μ m Polyimidklädd Varje
10641803 15 m 0.25 mm 0,1μ m Polyimidklädd Varje
10192872 30 m 0.25 mm 0,1μ m Polyimidklädd Varje
10508112 25 m 0.53 mm 0,15μ m Polyimidklädd Varje
10557722 25 m 0.32 mm 0,1μ m Polyimidklädd Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10777374 Leverantör SGE™ Leverantörsnummer 054667
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utbud av kolumner som har höga nivåer av robusthet, reproducerbarhet och prestanda
  • Låg blödning; hög tröghet för de flesta krävande analyser
  • Hög toleransnivå för ogynnsamma förhållanden och prover
  • Tillverkad enligt exakta specifikationer, vilket säkerställer reproducerbarhet från kolumn till kolumn
  • forte HT5 (5 % fenylpolykarboran-siloxan)— Hög °480 C temperaturfas lämpad för simulerad destillation och andra petroleumapplikationer
Specifikationer
För användning med (applikation) Simulerad destillation, Bekämpningsmedelsanalys, Herbicidanalys
Partikelstorlek 0,5μ m
Filmtjocklek 0,5μ m
Längd (metrisk) 15 m
Material Polyimidklädd
Förpackningsmaterial HT5
Polaritet Polär
Stationär fas 5 % fenyl (motsvarande) Polykarboan Siloxan
Diameter (metrisk) Inre 0.32 mm
Max. Temperatur (metrisk) 400 °C
Temperaturområde (metriskt) 10 °C till 380 °C