Läs mer
SGE™ Autosampler-sprutor med 42 mm konspets fast nål, 10μ L
Produktkod. 10042524
Nålmätare:
23 G
23 till 26 G
26 G
Diameter (metrisk) yttre nål:
0,47 mm
0,63 mm
0,63/0,47 mm
Modell:
100F-AG-GT-0,63/0,47C
10F-AG-0,47C
10F-AG-0,63/0,47C
10F-AG-0,63C
10F-AG-GT-0,63C
10FX-AG-0,63
Kvantitet:
1 förpackning
25-pack
6-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 6
Varje
Produktkod. 10042524
Brand: SGE™ 005668
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Inkorporera Diamond Syringe Technology som erbjuder avsevärt förbättrade nivåer av hållbarhet, klarhet och noggrannhet. SGE Autosampler sprutor med 42 mm konspets fast nål är designade speciellt för användning på Agilent autosamplare.
  • Förbättrad lösningsmedelsbeständighet
  • Breda temperaturområden
  • Ökad driftjämnhet
  • Färgkodade sprutor i volym
  • Utbud av nålmått och längdalternativ
Specifikationer
Nålmätare 23 till 26 G
Diameter (metrisk) yttre nål 0,63/0,47 mm
För användning med (applikation) Gaskromatografi
Längd (metrisk) 42 mm
Produkttyp Gastät Autosampler spruta
Modell 100F-AG-GT-0,63/0,47C
Kvantitet 1 förpackning
Volym (metrisk) 100 μl
Längd (metrisk) nål 42 mm
Nålpunktstil Kon
För användning med (utrustning) Agilent GC Autosamplers 7693 A, 7673, 7683 och 6850 ALS
Anslutningstyp Fast