Läs mer
SGE™ Gatät spruta med avtagbar nål
Beskrivning
- Avtagbar nål
- Gatät kolv
- Stål, rostfritt
- Mätare: 23
Specifikationer
Specifikationer
| Nålmätare | 23 G |
| Diameter (engelska) yttre nål | 0,024 tum. |
| Diameter (metrisk) yttre nål | 0.63 mm |
| Längd (engelska) | 1,65 tum |
| Längd (engelska) Nål | 1,65 tum |
| Längd (metrisk) | 42 mm |
| Produkttyp | Analytisk spruta |
| Modell | 10R-S-GT-0,63C |
| Kvantitet | Ea. |
| Volym (metrisk) | 10 μl |
| Visa mer |