Läs mer
SGE™ Gastäta sprutor: Fasta Luer-Lok Modeller
Produktkod. 10218630
Change view
Volym (metrisk):
50 μl
100 μl
250μ L
500 μL
1 ml
2,5 ml
10 ml
25 ml
Diameter (engelska) Yttre:
0,31 tum.
0,42 tum.
0,7 tum
1,06 tum
Modell:
100F-LL-GT
10MDF-LL-GT
1MDF-LL-GT
2.5MDF-LL-GT
250F-LL-GT
25MDF-LL-GT
500F-LL-GT
50F-LL-GT
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Diameter (engelska) Yttre Modell Förpackningsstorlek
10218630 500 μL 0,31 tum. 500F-LL-GT Varje
16642602 50 μl 0,31 tum. 50F-LL-GT -
10065560 100 μl 0,31 tum. 100F-LL-GT Varje
10208630 250μ L 0,31 tum. 250F-LL-GT Varje
10432731 1 ml 0,31 tum. 1MDF-LL-GT Varje
16692642 2,5 ml 0,42 tum. 2.5MDF-LL-GT -
12957536 10 ml 0,7 tum 10MDF-LL-GT Varje
12967536 25 ml 1,06 tum 25MDF-LL-GT Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10218630 Leverantör SGE™ Leverantörsnummer 007230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    917.00 SEK
    812.62 SEK / Paket med 1
    Save 104.38 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 08-12-2026
Lämplig för vätske- och gasprover
  • Kapacitet μmellan 10 och 100 ml
  • Tillverkad av borosilikatglas, med PTFE-kolvspetsar och Kel-F™ Luerkoner (där tillämpligt)
  • Nålar riktas mot nollmarkeringen på cylindern för att minska dödvolymen, förbättra noggrannheten och precisionen<± 1 %
  • Utbytbara kolvar på alla modeller
  • Luer-tip och Luer-Lok™ sprutor kommer utan nålar; beställ separat
Specifikationer
Noggrannhet ±1 %
Material Borosilikatglas (fat), PTFE (tips)
Diameter (engelska) Yttre 0,31 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 8 mm
För användning med (applikation) Lämplig för gaser eller vätskor för maximal tröghet
Inkluderar Kolvskydd, inert Kel-F manlig luerkon
Produkttyp Gastät spruta
Modell 500F-LL-GT
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 500 μL
Anslutningstyp Luer Lock, fast