Läs mer
SGE™ Gastäta sprutor: Fasta Luer-Lok Modeller
Product Code. 10432731
Change view
Click to view available options
Volym (metrisk):
50 μl
100 μl
250μ L
500 μL
1 ml
2,5 ml
10 ml
25 ml
Diameter (engelska) Yttre:
0,31 tum.
0,42 tum.
0,7 tum
1,06 tum
Modell:
100F-LL-GT
10MDF-LL-GT
1MDF-LL-GT
2.5MDF-LL-GT
250F-LL-GT
25MDF-LL-GT
500F-LL-GT
50F-LL-GT
Unit Size:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volym (metrisk) Diameter (engelska) Yttre Modell Unit Size
10432731 1 ml 0,31 tum. 1MDF-LL-GT Varje
16642602 50 μl 0,31 tum. 50F-LL-GT -
10065560 100 μl 0,31 tum. 100F-LL-GT Varje
10208630 250μ L 0,31 tum. 250F-LL-GT Varje
10218630 500 μL 0,31 tum. 500F-LL-GT Varje
16692642 2,5 ml 0,42 tum. 2.5MDF-LL-GT -
12957536 10 ml 0,7 tum 10MDF-LL-GT Varje
12967536 25 ml 1,06 tum 25MDF-LL-GT Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 10432731 Supplier SGE™ Supplier No. 008025
I lager
Add to basket
Add to basket
Lämplig för vätske- och gasprover
  • Kapacitet μmellan 10 och 100 ml
  • Tillverkad av borosilikatglas, med PTFE-kolvspetsar och Kel-F™ Luerkoner (där tillämpligt)
  • Nålar riktas mot nollmarkeringen på cylindern för att minska dödvolymen, förbättra noggrannheten och precisionen<± 1 %
  • Utbytbara kolvar på alla modeller
  • Luer-tip och Luer-Lok™ sprutor kommer utan nålar; beställ separat
Specifications
Noggrannhet ±1 %
Material Borosilikatglas (fat), PTFE (tips)
Diameter (engelska) Yttre 0,31 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 8.8 mm
För användning med (applikation) Lämplig för gaser eller vätskor för maximal tröghet
Inkluderar Kolvskydd, inert Kel-F manlig luerkon
Produkttyp Gastät spruta
Max. Temperatur (engelska) 158 °F
Max. Temperatur (metrisk) 70 °C
Modell 1MDF-LL-GT
Nålpunktsnummer Ingen nål ingår
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 1 ml
Anslutningstyp Luer Lock, fast