Läs mer
SGE™ Gastäta sprutor: Fasta Luer-Lok Modeller
Produktkod. 12957536
Change view
Volym (metrisk):
50 μl
100 μl
250μ L
500 μL
1 ml
2,5 ml
10 ml
25 ml
Diameter (engelska) Yttre:
0,31 tum.
0,42 tum.
0,7 tum
1,06 tum
Modell:
100F-LL-GT
10MDF-LL-GT
1MDF-LL-GT
2.5MDF-LL-GT
250F-LL-GT
25MDF-LL-GT
500F-LL-GT
50F-LL-GT
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Diameter (engelska) Yttre Modell Förpackningsstorlek
12957536 10 ml 0,7 tum 10MDF-LL-GT Varje
16642602 50 μl 0,31 tum. 50F-LL-GT -
10065560 100 μl 0,31 tum. 100F-LL-GT Varje
10208630 250μ L 0,31 tum. 250F-LL-GT Varje
10218630 500 μL 0,31 tum. 500F-LL-GT Varje
10432731 1 ml 0,31 tum. 1MDF-LL-GT Varje
16692642 2,5 ml 0,42 tum. 2.5MDF-LL-GT -
12967536 25 ml 1,06 tum 25MDF-LL-GT Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 12957536 Leverantör SGE™ Leverantörsnummer 008962
Spara upp till 60 % på produkter för kontraktstestning
Använd kampanjkoden 28025
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 13-10-2026
Lämplig för vätske- och gasprover
  • Kapacitet μmellan 10 och 100 ml
  • Tillverkad av borosilikatglas, med PTFE-kolvspetsar och Kel-F™ Luerkoner (där tillämpligt)
  • Nålar riktas mot nollmarkeringen på cylindern för att minska dödvolymen, förbättra noggrannheten och precisionen<± 1 %
  • Utbytbara kolvar på alla modeller
  • Luer-tip och Luer-Lok™ sprutor kommer utan nålar; beställ separat
Specifikationer
Noggrannhet ±1 %
Material Borosilikatglas (fat), PTFE (tips)
Diameter (engelska) Yttre 0,7 tum
Diameter (metrisk) Yttre 18 mm
För användning med (applikation) Lämplig för gaser eller vätskor för maximal tröghet
Inkluderar Kolvskydd, inert Kel-F manlig luerkon
Produkttyp Gastät spruta
Max. Temperatur (engelska) 158 °F
Max. Temperatur (metrisk) 70 °C
Modell 10MDF-LL-GT
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 10 ml
Anslutningstyp Luer Lock, fast