Läs mer
SGE™ Gastäta sprutor: Fasta Luer-Lok Modeller
Produktkod. p-4905130
Volym (metrisk):
50 μl
100 μl
250μ L
500 μL
1 ml
2,5 ml
10 ml
25 ml
Diameter (engelska) Yttre:
0,31 tum.
0,42 tum.
0,7 tum
1,06 tum
Modell:
100F-LL-GT
10MDF-LL-GT
1MDF-LL-GT
2.5MDF-LL-GT
250F-LL-GT
25MDF-LL-GT
500F-LL-GT
50F-LL-GT
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16642602
Brand: SGE™ 004230
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lämplig för vätske- och gasprover
  • Kapacitet μmellan 10 och 100 ml
  • Tillverkad av borosilikatglas, med PTFE-kolvspetsar och Kel-F™ Luerkoner (där tillämpligt)
  • Nålar riktas mot nollmarkeringen på cylindern för att minska dödvolymen, förbättra noggrannheten och precisionen<± 1 %
  • Utbytbara kolvar på alla modeller
  • Luer-tip och Luer-Lok™ sprutor kommer utan nålar; beställ separat
Specifikationer
Noggrannhet ±1 %
Material Borosilikatglas (fat), PTFE (tips)
Diameter (engelska) Yttre 0,31 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 8 mm
För användning med (applikation) Lämplig för gaser eller vätskor för maximal tröghet
Inkluderar Kolvskydd, inert Kel-F manlig luerkon
Produkttyp Gastät spruta
Modell 50F-LL-GT
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 50 μl
Anslutningstyp Luer Lock, fast