Läs mer
SGE™ Gastäta sprutor: modeller med fast Luer-spets
Produktkod. 10482731
Change view
Volym (metrisk):
50 μl
250μ L
500 μL
1 ml
2,5 ml
Diameter (engelska) Yttre:
0,31 tum.
0,42 tum.
Diameter (metrisk) Yttre:
8 mm
8,8 mm
10,8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Diameter (engelska) Yttre Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
10482731 250μ L 0,31 tum. 8 mm Varje
10025540 50 μl 0,31 tum. 8 mm Varje
10567922 500 μL 0,31 tum. 8 mm Varje
10508312 1 ml 0,31 tum. 8,8 mm Varje
10655471 2,5 ml 0,42 tum. 10,8 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10482731 Leverantör SGE™ Leverantörsnummer 006229
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 05-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Lämplig för vätske- och gasprover
  • Kapacitet μmellan 10 och 100 ml
  • Tillverkad av borosilikatglas, med PTFE-kolvspetsar och Kel-F™ Luerkoner (där tillämpligt)
  • Nålar riktas mot nollmarkeringen på cylindern för att minska dödvolymen, förbättra noggrannheten och precisionen<± 1 %
  • Luer-tip och Luer-Lok™ sprutor kommer utan nålar; beställ separat
Spezifikation
Noggrannhet ±1 %
Material Borosilikatglas (fat), PTFE (tips)
Diameter (engelska) Yttre 0,31 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 8 mm
För användning med (applikation) Lämplig för gaser eller vätskor för maximal tröghet
Inkluderar Kolvskydd, inert Kel-F manlig luerkon
Produkttyp Gastät spruta
Modell 250F-LT-GT
Nålpunktsnummer Ingen nål ingår
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 250μ L
Anslutningstyp Luerspets, fast
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.