Läs mer
SGE™ Gastäta sprutor: modeller med fast Luer-spets
Beskrivning
Lämplig för vätske- och gasprover
- Kapacitet μmellan 10 och 100 ml
- Tillverkad av borosilikatglas, med PTFE-kolvspetsar och Kel-F™ Luerkoner (där tillämpligt)
- Nålar riktas mot nollmarkeringen på cylindern för att minska dödvolymen, förbättra noggrannheten och precisionen<± 1 %
- Luer-tip och Luer-Lok™ sprutor kommer utan nålar; beställ separat
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±1 % |
| Material | Borosilikatglas (fat), PTFE (tips), PTFE (tips) |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,42 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 10,8 mm |
| För användning med (applikation) | Lämplig för gaser eller vätskor för maximal tröghet |
| Inkluderar | Kolvskydd, inert Kel-F manlig luerkon |
| Produkttyp | Gastät spruta |
| Max. Temperatur (engelska) | 158 °F |
| Max. Temperatur (metrisk) | 70 °C |
| Modell | 2.5MDF-LT-GT |
| Visa mer |