Läs mer
SGE™ Gastäta sprutor: modeller med fast Luer-spets
Produktkod. p-4905129
Volym (metrisk):
50 μl
250μ L
500 μL
1 mL
2.5 mL
Diameter (engelska) Yttre:
0,31 tum.
0,42 tum.
Diameter (metrisk) Yttre:
8 mm
8.8 mm
10.8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10025540
Brand: SGE™ 004229
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lämplig för vätske- och gasprover
  • Kapacitet μmellan 10 och 100 ml
  • Tillverkad av borosilikatglas, med PTFE-kolvspetsar och Kel-F™ Luerkoner (där tillämpligt)
  • Nålar riktas mot nollmarkeringen på cylindern för att minska dödvolymen, förbättra noggrannheten och precisionen<± 1 %
  • Luer-tip och Luer-Lok™ sprutor kommer utan nålar; beställ separat
Specifikationer
Noggrannhet ±1 %
Material Borosilikatglas (fat), PTFE (tips)
Diameter (engelska) Yttre 0,31 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 8 mm
För användning med (applikation) Lämplig för gaser eller vätskor för maximal tröghet
Inkluderar Kolvskydd, inert Kel-F manlig luerkon
Produkttyp Gastät spruta
Modell 50F-LT-GT
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 50 μl
Anslutningstyp Luerspets, fast