Learn More
SGE™ Gastäta sprutor: modeller med fast nål
Product Code. 10702772
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volym (metrisk):
10 μl
25μ L
50 μl
100 μl
250μ L
500 μL
1 ml
2,5 ml
Nålmätare:
22 G
25 g
26 G
Modell:
10F-GT
10F-GT-7
1MDF-GT
2.5MDF-GT
250F-GT
25F-GT
500F-GT
missing translation for 'unitSize'
Paket med 6
Varje
Product Code. 10702772
missing translation for 'mfr': SGE™ 006200
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lämplig för vätske- och gasprover
  • Kapacitet μmellan 10 och 100 ml
  • Tillverkad av borosilikatglas, med PTFE-kolvspetsar och Kel-F™ Luerkoner (där tillämpligt)
  • Nålar riktas mot nollmarkeringen på cylindern för att minska dödvolymen, förbättra noggrannheten och precisionen<± 1 %
  • Utbytbara kolvar på alla modeller
  • Modeller med fast nål har nållimmad i cylindern med epoxilösningsmedelsbeständigt lim
Specifications
Noggrannhet ±1 %
Material Borosilikatglas (fat), PTFE (tips)
Nålmätare 25 g
Diameter (engelska) yttre nål 0,01 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,31 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 8 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.47 mm
För användning med (applikation) Lämplig för gaser eller vätskor för maximal tröghet
Inkluderar Kolvskydd, nål limmad i fat med epoxilösningsmedelsbeständigt lim
Längd (engelska) Nål 1,96 tum.
Produkttyp Gastät spruta
Modell 250F-GT
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 250μ L
Nålpunktstil Fast fas
Anslutningstyp Fast