Läs mer
SGE™ Gastäta sprutor: modeller med fast nål
Volym (metrisk):
10 μl
25μ L
50 μl
100 μl
250μ L
500 μL
1 mL
2.5 mL
Nålmätare:
22 G
25 G
26 G
Modell:
10F-GT
10F-GT-7
1MDF-GT
2.5MDF-GT
250F-GT
25F-GT
500F-GT
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Beskrivning
Lämplig för vätske- och gasprover
- Kapacitet μmellan 10 och 100 ml
- Tillverkad av borosilikatglas, med PTFE-kolvspetsar och Kel-F™ Luerkoner (där tillämpligt)
- Nålar riktas mot nollmarkeringen på cylindern för att minska dödvolymen, förbättra noggrannheten och precisionen<± 1 %
- Utbytbara kolvar på alla modeller
- Modeller med fast nål har nållimmad i cylindern med epoxilösningsmedelsbeständigt lim
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±1 % |
| Material | Borosilikatglas (fat), PTFE (tips) |
| Nålmätare | 26 G |
| Diameter (engelska) yttre nål | 0,01 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,25 tum |
| Diameter (metrisk) Yttre | 6.5 mm |
| Diameter (metrisk) yttre nål | 0.47 mm |
| För användning med (applikation) | Lämplig för gaser eller vätskor för maximal tröghet |
| Inkluderar | Kolvskydd, nål limmad i fat med epoxilösningsmedelsbeständigt lim |
| Längd (engelska) Nål | 1,96 tum. |
| Visa mer |