Läs mer
SGE™ Gastäta sprutor: Avtagbara Luer-Lok Modeller
Description
Lämplig för vätske- och gasprover
- Kapacitet μmellan 10 och 100 ml
- Tillverkad av borosilikatglas, med PTFE-kolvspetsar och Kel-F™ Luerkoner (där tillämpligt)
- Nålar riktas mot nollmarkeringen på cylindern för att minska dödvolymen, förbättra noggrannheten och precisionen<± 1 %
- Utbytbara kolvar på alla modeller
- Luer-Lok™ sprutor kommer utan nålar; beställ separat
Specifications
Specifications
| Noggrannhet | ±1 % |
| Material | Borosilikatglas (fat), PTFE (tips) |
| Diameter (engelska) Yttre | 1,59 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 40,6 mm |
| För användning med (applikation) | Lämplig för gaser eller vätskor för maximal tröghet |
| Inkluderar | Kolvskydd, inert Kel-F manlig luerkon |
| Produkttyp | Gastät spruta |
| Max. Temperatur (engelska) | 248 °F |
| Max. Temperatur (metrisk) | 120 °C |
| Modell | 100MR-LL-GT |
| Show More |