Läs mer
SGE™ Gastäta sprutor: modeller med löstagbar nål
Produktkod. 10299100
Change view
Volym (metrisk):
10 μl
25μ L
50 μl
100 μl
250μ L
500 μL
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
Nålmätare:
23 G
25 g
26 G
Kvantitet:
Ea.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Nålmätare Kvantitet Förpackningsstorlek
10299100 25μ L 25 g Ea. Varje
12947536 10 μl 26 G Ea. Paket med 6
10635661 10 μl 26 G Ea. Varje
11951134 50 μl 25 g Ea. Varje
10095510 100 μl 25 g Ea. Varje
10473039 250μ L 25 g Ea. Varje
10625851 500 μL 25 g Ea. Varje
10025530 1 ml 23 G Ea. Varje
10518312 2,5 ml 23 G Ea. Varje
10710662 5 ml 23 G Ea. Varje
10412001 10 ml 23 G Ea. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 10299100 Leverantör SGE™ Leverantörsnummer 003250
Beräknad leverans: 12-11-2026
Lämplig för vätske- och gasprover
  • Kapacitet μmellan 10 och 100 ml
  • Tillverkad av borosilikatglas, med PTFE-kolvspetsar och Kel-F™ Luerkoner (där tillämpligt)
  • Nålar riktas mot nollmarkeringen på cylindern för att minska dödvolymen, förbättra noggrannheten och precisionen<± 1 %
  • Utbytbara kolvar på alla modeller
  • Modeller med löstagbar nål har en PTFE-tätning, en fjäder och mutter för läckagebeständig drift; kom med nål
Specifikationer
Noggrannhet ±1 %
Material Borosilikatglas (fat), PTFE (tips), PTFE (tips)
Nålmätare 25 g
Diameter (engelska) yttre nål 0,01 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,31 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 8 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.47 mm
För användning med (applikation) Lämplig för gaser eller vätskor för maximal tröghet
Inkluderar Kolvskydd, nål limmad i fat med epoxilösningsmedelsbeständigt lim
Längd (engelska) Nål 1,96 tum.
Produkttyp Gastät spruta
Modell 25R-GT
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 25μ L
Produktlinje SGE
Längd (metrisk) nål 50 mm
Nålpunktstil Fast fas
Anslutningstyp Avtagbar
Graderad Ja