Läs mer
SGE™ Gastäta sprutor: modeller med löstagbar nål
Produktkod. 10635661
Volym (metrisk):
10 μl
25μ L
50 μl
100 μl
250μ L
500 μL
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
Nålmätare:
23 G
25 g
26 G
Diameter (engelska) Yttre:
0,25 tum
0,31 tum.
0,34 tum.
0,42 tum.
0,53 tum
Nålpunktstil:
Avtagbar fas
Fast fas
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Produktkod. 10635661
Brand: SGE™ 002250
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lämplig för vätske- och gasprover
  • Kapacitet μmellan 10 och 100 ml
  • Tillverkad av borosilikatglas, med PTFE-kolvspetsar och Kel-F™ Luerkoner (där tillämpligt)
  • Nålar riktas mot nollmarkeringen på cylindern för att minska dödvolymen, förbättra noggrannheten och precisionen<± 1 %
  • Utbytbara kolvar på alla modeller
  • Modeller med löstagbar nål har en PTFE-tätning, en fjäder och mutter för läckagebeständig drift; kom med nål
Specifikationer
Noggrannhet ±1 %
Material Borosilikatglas (fat), PTFE (tips), PTFE (tips)
Nålmätare 26 G
Diameter (engelska) yttre nål 0,01 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,25 tum
Diameter (metrisk) Yttre 6.5 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.47 mm
För användning med (applikation) Lämplig för gaser eller vätskor för maximal tröghet
Inkluderar Kolvskydd, PTFE-tätning, fjäder och mutter
Längd (engelska) Nål 1,96 tum.
Produkttyp Gastät spruta
Modell 10R-GT
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 10 μl
Produktlinje SGE
Längd (metrisk) nål 50 mm
Nålpunktstil Avtagbar fas
Anslutningstyp Avtagbar
Graderad Ja