Läs mer
SGE™ Gastäta sprutor: modeller med löstagbar nål
Produktkod. 11951134
Volym (metrisk):
10 μl
25μ L
50 μl
100 μl
250μ L
500 μL
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
Nålmätare:
23 G
25 g
26 G
Diameter (engelska) Yttre:
0,25 tum
0,31 tum.
0,34 tum.
0,42 tum.
0,53 tum
Nålpunktstil:
Avtagbar fas
Fast fas
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Produktkod. 11951134
Brand: SGE™ 004250
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lämplig för vätske- och gasprover
  • Kapacitet μmellan 10 och 100 ml
  • Tillverkad av borosilikatglas, med PTFE-kolvspetsar och Kel-F™ Luerkoner (där tillämpligt)
  • Nålar riktas mot nollmarkeringen på cylindern för att minska dödvolymen, förbättra noggrannheten och precisionen<± 1 %
  • Utbytbara kolvar på alla modeller
  • Modeller med löstagbar nål har en PTFE-tätning, en fjäder och mutter för läckagebeständig drift; kom med nål
Specifikationer
Noggrannhet ±1 %
Material Borosilikatglas (fat), PTFE (tips), PTFE (tips)
Nålmätare 25 g
Diameter (engelska) yttre nål 0,01 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,31 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 8 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.47 mm
För användning med (applikation) Lämplig för gaser eller vätskor för maximal tröghet
Inkluderar Kolvskydd, nål limmad i fat med epoxilösningsmedelsbeständigt lim
Längd (engelska) Nål 1,96 tum.
Produkttyp Gastät spruta
Modell 50R-GT
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 50 μl
Produktlinje SGE
Längd (metrisk) nål 50 mm
Nålpunktstil Avtagbar fas
Anslutningstyp Avtagbar
Graderad Ja