Läs mer
Trajan™ GC kapillärkolumnanslutningar: Ersättningshylsor
För användning med (utrustning):
0,1 till 0,25 mm ID Första kolumnen med 0,4 mm hål och 0,32 mm ID Andra kolumnen med 0,5 mm hål
0,1 till 0,25 mm ID Första kolumnen med 0,4 mm hål och 0,53 mm ID Andra kolumnen med 0,8 mm hål
0,1 till 0,25 mm ID Första och andra kolumnen med 0,4 mm hål
0,32 mm ID Första kolumnen med 0,5 mm hål och 0,53 mm ID Andra kolumnen med 0,8 mm hål
0,32 mm ID Första kolumnen och andra kolumnen med 0,5 mm hål
0,53 mm ID Första kolumnen och andra kolumnen med 0,8 mm hål
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- SilTite μ-Union ger låg termisk massa - 9mm i längd och< 0,5 g massa
- Noll dödvolym för optimerad toppform
- Kemiskt deaktiverade hylsor i rostfritt stål ger systemet tröghet
- Robust och stabil för både högtemperatur- och tryckcykling
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Ersättningμ - Union Ferrule |
| Material | Rostfritt stål |
| För användning med (utrustning) | 0,32 mm ID Första kolumnen och andra kolumnen med 0,5 mm hål |