Läs mer
Trajan™ GC-kapillärkolonnanslutningar: Byteμ -Fackföreningar
Produktkod. 15248943
Anslutningar:
0,1 - 0,32 mm och 0,1 - 0,32 mm
0,1 - 0,32 mm och 0,53 mm
0,53 mm och 0,53 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 15248943
Brand: Trajan™ 073573
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
SilTite μ-Union levererar en enkel, läckagefri installation för kapillärpelare utan användning av några verktyg
  • Nästa generations hylsa för gaskromatografi
  • Eliminerar läckor
  • Ingen kontaminering
  • Inget behov av att dra åt efter temperaturcykling
  • Renare spektra för bättre biblioteksmatchningar
Specifikationer
Typ Ersättningμ -Union
Anslutningar 0,1 - 0,32 mm och 0,53 mm
För användning med (utrustning) GC kapillärkolonnanslutningar