Läs mer
SGE™ GC-inlopp FAST FocusLiner™
Produktkod. 12694925
Change view
Kvantitet:
5/förpackning
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12694925 5/förpackning Varje
1 options
Produktkod. 12694925 Leverantör SGE™ Leverantörsnummer 092005
Beräknad leverans: 18-12-2026
Inaktiverat foder levereras i blisterförpackningar för att förhindra kontaminering
  • För olika GC-instrument
  • Alla liners avaktiveras med hög temperatur (°420 C) gasfas deaktivering
  • Reducerade aktiva ställen innebär ingen oönskad reaktion i prover
FocusLiner
  • Inkluderar två avsmalnande sektioner som säkrar kvartsullsplugg för optimal avtorkning av nålspetsen och provöverföring; förhindrar också kvartsull från att flyttas mot septum eller trycka ner i fodret
  • Ger utmärkt reproducerbarhet
  • Resulterar i lägre massdiskriminering
Snabb FocusLiner
  • Smal 2,3 mm ID för användning med 0,1 mm ID kapillärkolonner
  • Smal ID ger också mindre toppbredder
Specifikationer
Produkttyp Split/Splitless Fast Focus Liner
Kvantitet 5/förpackning
Längd (metrisk) 7.85 cm
Förpackningsmaterial Kvartsull
Diameter (metrisk) Inre 0.23 cm
Diameter (metrisk) Yttre 0.63 cm
För användning med (utrustning) Agilent HP 5890, 6890, 7890, 6850, 4890, Thermo 9001, GCQ TRACE 1300, Varian 1177