Läs mer
SGE™ GC-inlopp FocusLiners™
Produktkod. 10710404
Kvantitet:
25/förpackning
5/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 5
Produktkod. 10710404
Brand: SGE™ 092219
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Resulterar i lägre massdiskriminering
  • För olika GC-instrument
  • Alla liners avaktiveras med hög temperatur (°420 C) gasfas deaktivering
  • Levereras i blisterförpackningar för att förhindra kontaminering
  • Reducerade aktiva ställen innebär ingen oönskad reaktion i prover
FocusLiner
  • Inkluderar två avsmalnande sektioner som säkrar kvartsullsplugg för optimal avtorkning av nålspetsen och provöverföring, förhindrar också kvartsull från att förskjutas mot septum eller trycka ner i fodret
  • Ger utmärkt reproducerbarhet
Specifikationer
Kvantitet 25/förpackning
Längd (metrisk) 7.85 cm
Förpackningsmaterial Kvartsull
Produkttyp Split/Splitless Fast Focus Liner
Diameter (metrisk) Inre 0.4 cm
Diameter (metrisk) Yttre 0.63 cm
För användning med (utrustning) Agilent HP 5890, 6890, 7890, 6850, 4890, Thermo 9001, GCQ TRACE 1300, Varian 1177