Läs mer
Trajan™ Tillbehör för GC Inlet Liner
Produktkod. 11942637
Change view
O-ring, Viton; För alla liners utom SG092235
Produktkod.
11942637 O-ring, Viton; För alla liners utom SG092235
1 options
Produktkod. 11942637 Leverantör Trajan™ Leverantörsnummer 0726532
Beräknad leverans: 19-11-2026
Används som tätningsringar för Agilent GC.
  • Lämplig för Agilent GC
  • Temperaturstabil upp till 300 °C
Specifikationer
För användning med (applikation) Viton O-ring
För användning med (utrustning) Agilent, Thermo spår 1300 Bruker (Varian ) Förutom SG092235
Material Viton
Kvantitet 10/Pk.
Produkttyp Viton O-ring för Agilent GC:er