Läs mer
SGE™ GC Septa: CS
Diameter (engelska) Inre:
0,18 tum
0,37 tum
0,39 tum
0,43 tum
0,45 tum
0,5 tum
0,59 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 48
Paket med 50
Beskrivning
CS Septa
- PTFE-coated silicone septa for low temperature applications
- Good durability, good resealing
- Excellent solvent resistance; good tear resistance
- Maximum temperature: 200°C (392°F)
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Inre | 0,18 tum |
| Material | PTFE-coated Silicone |
| Kvantitet | 50/Pk. |