Läs mer
Trajan™ Glasfodrade skottkopplingar med låsmutter
Produktkod. 15219163
Diameter (metrisk) Inre:
0.4 mm
0.5 mm
0.8 mm
Beskrivning:
0,25 mm begränsning (i ena änden)
0,35 mm begränsning (i ena änden)
Ingen begränsning
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15219163
Brand: Trajan™ 1236300
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Glasfodrad konstruktion i rostfritt stål. Skottkopplingar med låsmutter
  • Tillåter plåtmontering av union
  • För användning med smält kiseldioxid
  • Låg dödvolym
  • Högtemperaturapplikationer
Specifikationer
Typ Bulkhead Union
Beskrivning 0,35 mm begränsning (i ena änden)
Material Glasfodrat rostfritt stål
Diameter (metrisk) Inre 0.5 mm