Läs mer
Trajan™ Glasfodrade skottkopplingar med låsmutter
Produktkod. 15239163
Diameter (metrisk) Inre:
0.4 mm
0.5 mm
0.8 mm
Beskrivning:
0,25 mm begränsning (i ena änden)
0,35 mm begränsning (i ena änden)
Ingen begränsning
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15239163
Brand: Trajan™ 1236306
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Add to basket
Glasfodrad konstruktion i rostfritt stål. Skottkopplingar med låsmutter
  • Tillåter plåtmontering av union
  • För användning med smält kiseldioxid
  • Låg dödvolym
  • Högtemperaturapplikationer
Specifications
Typ Bulkhead Union
Beskrivning Ingen begränsning
Material Glasfodrat rostfritt stål
Diameter (metrisk) Inre 0.8 mm