Läs mer
SGE™ Styrda kolvsprutor
Produktkod. 10442171
Volym (metrisk):
5μ L
10 μl
Anslutningstyp:
Avtagbar
Fast
Produkttyp:
Styrd PTFE-spetsad kolvspruta
Styrd kolvspruta
Längd (engelska) Nål:
1,96 tum.
2,75 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10442171
Brand: SGE™ 001400
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förlängd cylinderstyrningskolv under injektion. SGE™ Styrade kolvsprutor är lämpliga för industriella miljöer.
  • Den förlängda cylindern rymmer en förstärkt kolv för att ge en robust spruta med låg volym
  • Förstärkt kolv förhindrar böjning när kolven dras tillbaka till 100 %-läget
  • Sprutcylindrar har en skallängd på 54,1 mm och en ytterdiameter på 8 mm
  • Modeller med fast nål kan värmas upp till 70 °C.
  • Modeller med löstagbar nål har en PTFE-tätning, en fjäder och mutter för läckagefri drift och kan värmas upp till 120 °C
  • Alla nålar är 26s gauge, rostfritt stål med #2-fasade spetsar, 0,47 mm OD, och är inriktade med nollgraderingsmärke på cylindern
Beställningsinfo
Både fasta och avtagbara nålar finns tillgängliga.
Specifikationer
Nålmätare 26 G
Diameter (engelska) yttre nål 0,018 tum.
Diameter (metrisk) yttre nål 0.47 mm
Längd (engelska) Nål 1,96 tum.
Produkttyp Styrd kolvspruta
Modell 5F-GP
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 5μ L
Längd (metrisk) nål 50 mm
Nålpunktstil Fasa
Anslutningstyp Fast