Läs mer
SGE™ HT5 kapillär polyimid-klädd kolonn
Längd (metrisk):
12 m
6 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.32 mm
0.53 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Ultralåg blödning och opolär
- Maximal temperatur på 400 °C
- Idealisk för analys av petroleumprodukter, kolväten, bekämpningsmedel, herbicider, vaxer, aroklor och mono-, di- och triglycerider
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 0.53 mm |
| Stationär fas | SGE™ HT5 |
| För användning med (applikation) | Gaskromatografi (GC), Bekämpningsmedelsanalys, Herbicidanalys |
| Partikelstorlek | 0,1μ m |
| Temperaturområde | 10 °C till 380/400 °C |
| Filmtjocklek | 0,1μ m |
| Längd (metrisk) | 6 m |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
SGE™ HT5 kapillär polyimid-klädd kolonn >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering