Läs mer
Trajan™ Liners för Thermo Scientific TRACE och Focus
Produktkod. 10519262
Change view
Kvantitet:
5/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10519262 5/förpackning Paket med 5
1 options
Produktkod. 10519262 Leverantör Trajan™ Leverantörsnummer 092147
Beräknad leverans: 11-01-2027
Den unika deaktiveringsprocessen av SGE inloppsfoder ger utmärkt analys för ett brett spektrum av föreningar
  • Varje sats av liners testade för aktivitet
  • Tillverkad av borosilikatglas
  • Färgkodad med geometri för enkel identifiering
  • För användning med Thermo Scientific instrument
Specifikationer
Produkttyp GC Inlopp Liner
Kvantitet 5/förpackning
Längd (metrisk) 105 mm
Diameter (metrisk) Inre 3 mm
Diameter (metrisk) Yttre 8 mm