Läs mer
SGE™ Manuella sprutor för Rheodyne™ och Valco™ Ventiler
Volym (metrisk):
5μ L
10 μl
25μ L
50 μl
250μ L
500 μL
1 mL
Anslutningstyp:
Avtagbar
Fast
Modell:
10F-LC
1MDR-LC-GT
250R-GT-LC
250R-LC
25R-GT-LC
500R-LC
50R-GT-LC
5F-LC
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Mätare: 22
- Nållängd: 5,08 cm (2 tum)
- Tipsstil: LC
Specifikationer
Specifikationer
| Nålmätare | 22 G |
| Diameter (engelska) yttre nål | 0,028 tum. |
| Diameter (metrisk) yttre nål | 0.71 mm |
| Längd (engelska) | 2 tum |
| Längd (engelska) Nål | 2 tum |
| Produkttyp | Manuell spruta |
| Modell | 25R-GT-LC |
| Kvantitet | Ea. |
| Volym (metrisk) | 25μ L |
| Nålpunktstil | LC |
| Visa mer |