Läs mer
SGE™ Manuella sprutor för Rheodyne™ och Valco™ Ventiler
Produktkod. 16612552
Volym (metrisk):
5μ L
10 μl
25μ L
50 μl
250μ L
500 μL
1 mL
Anslutningstyp:
Avtagbar
Fast
Modell:
10F-LC
1MDR-LC-GT
250R-GT-LC
250R-LC
25R-GT-LC
500R-LC
50R-GT-LC
5F-LC
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16612552
Brand: SGE™ 001301
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Injektionsstorleken ställer in injektionsvolymen
  • Mätare: 22
  • Nållängd: 5,08 cm (2 tum)
  • Tipsstil: LC
Specifikationer
Nålmätare 22 G
Diameter (engelska) yttre nål 0,028 tum.
Diameter (metrisk) yttre nål 0.71 mm
Längd (engelska) 2 tum
Längd (engelska) Nål 2 tum
Produkttyp Manuell spruta
Modell 5F-LC
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 5μ L
Nålpunktstil LC
För användning med (utrustning) Rheodyne och Valco Ventiler
Anslutningstyp Fast