Läs mer
SGE™ MEPS™ Sprutor
Produktkod. 11918516
Volym (metrisk):
50 μl
100 μl
250μ L
500 μL
För användning med (utrustning):
CTC Analytics
CTC Analytics, HTA 300APlus, Thermo Scientific och Varian 8400 System
HTA 300APlus, Thermo Scientific och Varian 8400 System
eVol Automatisk spruta
Produkttyp:
MEPS™ Spruta
spruta
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11918516
Brand: SGE™ 006291
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För användning i micro-SPE
  • De eVol™ anpassad programmeringsfunktion möjliggör MEPS att vara halvautomatiserad och proofed innan övergången till helautomatiska plattformar
Specifikationer
Diameter (engelska) Inre 0,26 tum.
Diameter (metrisk) Inre 6.7 mm
För användning med (applikation) Gas-/vätskekromatografi
Produkttyp MEPS™ Spruta
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 250μ L
För användning med (utrustning) HTA 300APlus, Thermo Scientific och Varian 8400 System
Anslutningstyp Avtagbar