Läs mer
Trajan™ Mikrokontrollventiler
Produktkod. 15289153
Change view
Ventilkod:
MOVP
MOVPT
MOVPT(L)
SMOV
Längd (metrisk) skaft:
50 mm
100 mm
Stil:
L Single Outlet Manual
Pneumatisk T Dual Outlet
Pneumatiskt L Enkeluttag
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Ventilkod Längd (metrisk) skaft Stil unitSize
15289153 MOVPT 50 mm Pneumatisk T Dual Outlet Varje
15269153 MOVP 50 mm Pneumatiskt L Enkeluttag Varje
12689949 MOVPT(L) 100 mm Pneumatisk T Dual Outlet Varje
15209163 SMOV - L Single Outlet Manual Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15289153 Leverantör Trajan™ Leverantörsnummer 1236103
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Precisionsmätning och on-off styrning av gasflöden. Designad speciellt för kromatografiapplikationer och kan användas vid förhöjda temperaturer från högt vakuum till medeltryck.
  • Idealisk för kromatografiapplikationer
  • Kan användas vid förhöjda temperaturer från högt vakuum till medeltryck
  • Vakuum klassad till en läckagehastighet på 1E-05 cc/sek helium
Specifikationer
Typ Mikrokontrollventil
Stil Pneumatisk T Dual Outlet
Anslutningsstorlek (engelska) 1/16 tum.
Material Rostfritt stål
Anslutningsstorlek (metrisk) 0.15 cm
Längd (engelska) Stjälk 1,9 tum.
Längd (metrisk) skaft 50 mm
Ventilkod MOVPT
Max. Tryck 700 psi
Temperatur (engelska) Max 572 °F
Temperatur (metrisk) Max 300 °C