Läs mer
Trajan™ Mikrokontrollventiler
Ventilkod:
MOVP
MOVPT
MOVPT(L)
SMOV
Längd (metrisk) skaft:
50 mm
100 mm
Stil:
L Single Outlet Manual
Pneumatisk T Dual Outlet
Pneumatiskt L Enkeluttag
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Idealisk för kromatografiapplikationer
- Kan användas vid förhöjda temperaturer från högt vakuum till medeltryck
- Vakuum klassad till en läckagehastighet på 1E-05 cc/sek helium
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Mikrokontrollventil |
| Stil | Pneumatisk T Dual Outlet |
| Anslutningsstorlek (engelska) | 1/16 tum. |
| Material | Rostfritt stål |
| Anslutningsstorlek (metrisk) | 0.15 cm |
| Längd (engelska) Stjälk | 1,9 tum. |
| Längd (metrisk) skaft | 50 mm |
| Ventilkod | MOVPT |
| Max. Tryck | 700 psi |
| Temperatur (engelska) Max | 572 °F |
| Visa mer |