Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ SGE MicroVolume spruta med fast nål
Beskrivning
- Högkvalitativa lösningar för vätskehantering
- Noggranna och reproducerbara injektioner
- Manuell injektionsspruta
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±1 % |
| Material | Borosilikatglas (fat), Titannickellegering (kolv) |
| Nålmätare | 26 G |
| Diameter (metrisk) inre nål | 0.11 mm |
| Diameter (metrisk) yttre nål | 0.47 mm |
| Produkttyp | Sprutan med fast nål |
| Volym (metrisk) | 10 μl |
| Nålpunktstil | Kon |