Läs mer
SGE™ Mikrovolym manuella sprutor
Produktkod. 10005510
Nålmätare:
23 G
26 G
Anslutningstyp:
Avtagbar
Fast
Kvantitet:
1/Pk.
6/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Produktkod. 10005510
Brand: SGE™ 002180
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Skyddsguide och kolvknappsförstärkning för att minimera risken för böjda kolvar
  • Nål i rostfritt stål
  • 26 gauge
  • Fasad punkt
  • Kolven kommer inte att böjas permanent
Specifikationer
Material Rostfritt stål (nål)
Nålmätare 26 G
Diameter (metrisk) Yttre 0.47 mm
Längd (engelska) 2 tum
Längd (engelska) Nål 2 tum
Längd (metrisk) 50 mm
Produkttyp Mikrovolym manuell spruta; 10RX
Kvantitet 6/Pk.
Volym (metrisk) 10 μl
Nålpunktstil Fasa
Anslutningstyp Avtagbar