Läs mer
SGE™ Mikrovolym manuella sprutor
Nålmätare:
23 G
26 G
Anslutningstyp:
Avtagbar
Fast
Kvantitet:
1/Pk.
6/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Beskrivning
- Noggrannhet och reproducerbarhet
- Borosilikatglasfat
- Styrd kolv
- Volym: 10 μL
- Skallängd: 54,1 mm (2,1 tum)
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Borsilikatglas |
| Nålmätare | 26 G |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0.47 mm |
| Längd (engelska) | 2 tum |
| Längd (engelska) Nål | 2 tum |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Produkttyp | Mikrovolym manuell spruta; 10FX |
| Kvantitet | 1/Pk. |
| Volym (metrisk) | 10 μl |
| Nålpunktstil | Fasa |
| Visa mer |