Läs mer
SGE™ Mikrovolym manuella sprutor
Produktkod. p-4399782
Nålmätare:
23 G
26 G
Anslutningstyp:
Avtagbar
Fast
Kvantitet:
1/Pk.
6/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Produktkod. 10696705
Brand: SGE™ 002135
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Skyddsguide och kolvknappsförstärkning för att minimera risken för böjda kolvar
  • Noggrannhet och reproducerbarhet
  • Borosilikatglasfat
  • Styrd kolv
  • Volym: 10 μL
  • Skallängd: 54,1 mm (2,1 tum)
Specifikationer
Material Borsilikatglas
Nålmätare 23 G
Diameter (metrisk) Yttre 0.63 mm
Längd (engelska) 2 tum
Längd (engelska) Nål 2 tum
Längd (metrisk) 50 mm
Produkttyp Mikrovolym manuell spruta; 10FX-5/0,63C
Kvantitet 1/Pk.
Volym (metrisk) 10 μl
Nålpunktstil Kon
Anslutningstyp Fast