Läs mer
SGE™ NanoVolume sprutor
Produktkod. 10095500
Volym (metrisk):
0,5μ L
1μ L
5μ L
Nålmätare:
23 G
26 G
Modell:
0,5 BNR-5
0,5 BNR-5/0,47
0,5 sovrum-7
0,5BNR-5-RAX
0,5BNR-5BV
0,5BR-7-RAX
0,5BR-7BV
0,5BR-OC-7/0,47
1 sovrum - 11,5
1BR-5
1BR-5-RAX
1BR-5BV
1BR-7
1BR-7/0.47
1BR-7BV
5 sovrum-11,5
5BR-5
5BR-5BV
5BR-7
5BR-7-RAX
5BR-7BV
Nålpunktstil:
Avtagbar fas
Avtagbar kon
Kon
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10095500
Brand: SGE™ 000350
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Idealisk för injektion av kapillärkromatografi med nanovolym samt för att förbereda noggranna standarder som kräver små volymer.
  • Möjlighet att injicera ner till 50nL med hög precision och noggrannhet
  • Idealisk för dispensering av mycket små vätskevolymer
  • Kolven sträcker sig in i nålspetsen
  • Provet finns endast i nålen utan glaskontakt
  • Praktiskt taget noll dödvolym och överföring mellan injektionerna
  • Rekommenderas för användning när provvolymen är mindre än 1000nL (1 mu;&L)
Specifikationer
Noggrannhet ±2 %
Material Borosilikatglas (fat)
Nålmätare 23 G
Diameter (engelska) yttre nål 0,0248 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,2559 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 6.5 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.63 mm
Inkluderar Repeterande adapter
Längd (engelska) Nål 1,96 tum.
Produkttyp NanoVolume spruta
Modell 0,5BNR-5-RAX
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 0,5μ L
Längd (metrisk) nål 50 mm
Nålpunktstil Avtagbar kon