Läs mer
SGE™ NanoVolume sprutor
Produktkod. 10370901
Volym (metrisk):
0,5μ L
1μ L
5μ L
Nålmätare:
23 G
26 G
Modell:
0,5 BNR-5
0,5 BNR-5/0,47
0,5 sovrum-7
0,5BNR-5-RAX
0,5BNR-5BV
0,5BR-7-RAX
0,5BR-7BV
0,5BR-OC-7/0,47
1 sovrum - 11,5
1BR-5
1BR-5-RAX
1BR-5BV
1BR-7
1BR-7/0.47
1BR-7BV
5 sovrum-11,5
5BR-5
5BR-5BV
5BR-7
5BR-7-RAX
5BR-7BV
Nålpunktstil:
Avtagbar fas
Avtagbar kon
Kon
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10370901
Brand: SGE™ 000303
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Idealisk för injektion av kapillärkromatografi med nanovolym samt för att förbereda noggranna standarder som kräver små volymer.
  • Möjlighet att injicera ner till 50nL med hög precision och noggrannhet
  • Idealisk för dispensering av mycket små vätskevolymer
  • Kolven sträcker sig in i nålspetsen
  • Provet finns endast i nålen utan glaskontakt
  • Praktiskt taget noll dödvolym och överföring mellan injektionerna
  • Rekommenderas för användning när provvolymen är mindre än 1000nL (1 mu;&L)
Especificaciones
Noggrannhet ±2 %
Material Borosilikatglas (fat)
Nålmätare 26 G
Diameter (engelska) yttre nål 0,0185 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,2559 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 6.5 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.47 mm
Längd (engelska) 2 tum
Längd (engelska) Nål 1,96 tum.
Längd (metrisk) 50 mm
Produkttyp NanoVolume spruta
Modell 0,5 BNR-5/0,47
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 0,5μ L
Nålpunktstil Avtagbar kon
Anslutningstyp Avtagbar
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado