Läs mer
SGE™ NanoVolume sprutor
Volym (metrisk):
0,5μ L
1μ L
5μ L
Nålmätare:
23 G
26 G
Modell:
0,5 BNR-5
0,5 BNR-5/0,47
0,5 sovrum-7
0,5BNR-5-RAX
0,5BNR-5BV
0,5BR-7-RAX
0,5BR-7BV
0,5BR-OC-7/0,47
1 sovrum - 11,5
1BR-5
1BR-5-RAX
1BR-5BV
1BR-7
1BR-7/0.47
1BR-7BV
5 sovrum-11,5
5BR-5
5BR-5BV
5BR-7
5BR-7-RAX
5BR-7BV
Nålpunktstil:
Avtagbar fas
Avtagbar kon
Kon
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Idealisk för injektion av kapillärkromatografi med nanovolym samt för att förbereda noggranna standarder som kräver små volymer.
- Möjlighet att injicera ner till 50nL med hög precision och noggrannhet
- Idealisk för dispensering av mycket små vätskevolymer
- Kolven sträcker sig in i nålspetsen
- Provet finns endast i nålen utan glaskontakt
- Praktiskt taget noll dödvolym och överföring mellan injektionerna
- Rekommenderas för användning när provvolymen är mindre än 1000nL (1 mu;&L)
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±2 % |
| Material | Borosilikatglas (fat) |
| Nålmätare | 23 G |
| Diameter (engelska) yttre nål | 0,0248 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,315 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 8 mm |
| Diameter (metrisk) yttre nål | 0.63 mm |
| Längd (engelska) | 2,75 tum |
| Längd (engelska) Nål | 2,75 tum |
| Längd (metrisk) | 70 mm |
| Visa mer |