Läs mer
- Home
- Products
- Kromatografisprutor
- Manuella gastäta sprutor
- SGE™ NanoVolume sprutor
SGE™ NanoVolume sprutor
Produktkod. 10711432
Change view
Volym (metrisk):
0,5μ L
1μ L
5μ L
Nålmätare:
23 G
26 G
Modell:
0,5 BNR-5
0,5 BNR-5/0,47
0,5 sovrum-7
0,5BNR-5-RAX
0,5BNR-5BV
0,5BR-7-RAX
0,5BR-7BV
0,5BR-OC-7/0,47
1 sovrum - 11,5
1BR-5
1BR-5-RAX
1BR-5BV
1BR-7
1BR-7/0.47
1BR-7BV
5 sovrum-11,5
5BR-5
5BR-5BV
5BR-7
5BR-7-RAX
5BR-7BV
Nålpunktstil:
Avtagbar fas
Avtagbar kon
Kon
Förpackningsstorlek:
Varje
21 product options available for selection
| Produktkod. | Volym (metrisk) | Nålmätare | Modell | Nålpunktstil | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10711432 | 0,5μ L | 23 G | 0,5 BNR-5 | Avtagbar kon | Varje |
| 10370901 | 0,5μ L | 26 G | 0,5 BNR-5/0,47 | Avtagbar kon | Varje |
| 10482001 | 0,5μ L | 23 G | 0,5 sovrum-7 | Avtagbar kon | Varje |
| 11982585 | 0,5μ L | 23 G | 0,5BR-7BV | Avtagbar fas | Varje |
| 10306392 | 0,5μ L | 23 G | 0,5BR-7-RAX | Avtagbar kon | Varje |
| 10095500 | 0,5μ L | 23 G | 0,5BNR-5-RAX | Avtagbar kon | Varje |
| 10725046 | 1μ L | 23 G | 1BR-5BV | Avtagbar fas | Varje |
| 10636231 | 0,5μ L | 26 G | 0,5BR-OC-7/0,47 | Avtagbar fas | Varje |
| 10616421 | 1μ L | 23 G | 1BR-7 | Avtagbar kon | Varje |
| 11992585 | 1μ L | 23 G | 1BR-7BV | Avtagbar fas | Varje |
| 10167260 | 1μ L | 23 G | 1 sovrum - 11,5 | Avtagbar kon | Varje |
| 10568882 | 1μ L | 26 G | 1BR-7/0.47 | Avtagbar kon | Varje |
| 10601813 | 1μ L | 23 G | 1BR-5-RAX | Avtagbar kon | Varje |
| 10318983 | 5μ L | 23 G | 5BR-5BV | Avtagbar fas | Varje |
| 10588882 | 5μ L | 23 G | 5BR-7 | Avtagbar kon | Varje |
| 11902595 | 5μ L | 23 G | 5BR-7BV | Avtagbar fas | Varje |
| 12907536 | 5μ L | 23 G | 5 sovrum-11,5 | Kon | Varje |
| 10578302 | 5μ L | 23 G | 5BR-7-RAX | Kon | Varje |
| 11962585 | 0,5μ L | 23 G | 0,5BNR-5BV | Avtagbar fas | Varje |
| 10763714 | 1μ L | 23 G | 1BR-5 | Avtagbar kon | Varje |
| 10288860 | 5μ L | 23 G | 5BR-5 | Avtagbar kon | Varje |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
10711432
Leverantör
SGE™
Leverantörsnummer
000300
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Idealisk för injektion av kapillärkromatografi med nanovolym samt för att förbereda noggranna standarder som kräver små volymer.
- Möjlighet att injicera ner till 50nL med hög precision och noggrannhet
- Idealisk för dispensering av mycket små vätskevolymer
- Kolven sträcker sig in i nålspetsen
- Provet finns endast i nålen utan glaskontakt
- Praktiskt taget noll dödvolym och överföring mellan injektionerna
- Rekommenderas för användning när provvolymen är mindre än 1000nL (1 mu;&L)
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±2 % |
| Material | Borosilikatglas (fat) |
| Nålmätare | 23 G |
| Diameter (engelska) yttre nål | 0,0248 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,2559 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 6.5 mm |
| Diameter (metrisk) yttre nål | 0.63 mm |
| Längd (engelska) | 2 tum |
| Längd (engelska) Nål | 1,96 tum. |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Produkttyp | NanoVolume spruta |
| Modell | 0,5 BNR-5 |
| Kvantitet | Ea. |
| Volym (metrisk) | 0,5μ L |
| Nålpunktstil | Avtagbar kon |
| Anslutningstyp | Avtagbar |
| Visa mer Visa mindre |