Läs mer
SGE™ NanoVolume sprutor
Produktkod. 11992585
Change view
Volym (metrisk):
0,5μ L
1μ L
5μ L
Nålmätare:
23 G
26 G
Modell:
0,5 BNR-5
0,5 BNR-5/0,47
0,5 sovrum-7
0,5BNR-5-RAX
0,5BNR-5BV
0,5BR-7-RAX
0,5BR-7BV
0,5BR-OC-7/0,47
1 sovrum - 11,5
1BR-5
1BR-5-RAX
1BR-5BV
1BR-7
1BR-7/0.47
1BR-7BV
5 sovrum-11,5
5BR-5
5BR-5BV
5BR-7
5BR-7-RAX
5BR-7BV
Nålpunktstil:
Avtagbar fas
Avtagbar kon
Kon
Förpackningsstorlek:
Varje
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Nålmätare Modell Nålpunktstil unitSize
11992585 1μ L 23 G 1BR-7BV Avtagbar fas Varje
10711432 0,5μ L 23 G 0,5 BNR-5 Avtagbar kon Varje
10370901 0,5μ L 26 G 0,5 BNR-5/0,47 Avtagbar kon Varje
10482001 0,5μ L 23 G 0,5 sovrum-7 Avtagbar kon Varje
11982585 0,5μ L 23 G 0,5BR-7BV Avtagbar fas Varje
10306392 0,5μ L 23 G 0,5BR-7-RAX Avtagbar kon Varje
10095500 0,5μ L 23 G 0,5BNR-5-RAX Avtagbar kon Varje
10725046 1μ L 23 G 1BR-5BV Avtagbar fas Varje
10636231 0,5μ L 26 G 0,5BR-OC-7/0,47 Avtagbar fas Varje
10616421 1μ L 23 G 1BR-7 Avtagbar kon Varje
10167260 1μ L 23 G 1 sovrum - 11,5 Avtagbar kon Varje
10568882 1μ L 26 G 1BR-7/0.47 Avtagbar kon Varje
10601813 1μ L 23 G 1BR-5-RAX Avtagbar kon Varje
10318983 5μ L 23 G 5BR-5BV Avtagbar fas Varje
10588882 5μ L 23 G 5BR-7 Avtagbar kon Varje
11902595 5μ L 23 G 5BR-7BV Avtagbar fas Varje
12907536 5μ L 23 G 5 sovrum-11,5 Kon Varje
10578302 5μ L 23 G 5BR-7-RAX Kon Varje
11962585 0,5μ L 23 G 0,5BNR-5BV Avtagbar fas Varje
10763714 1μ L 23 G 1BR-5 Avtagbar kon Varje
10288860 5μ L 23 G 5BR-5 Avtagbar kon Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Produktkod. 11992585 Leverantör SGE™ Leverantörsnummer 000506
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för injektion av kapillärkromatografi med nanovolym samt för att förbereda noggranna standarder som kräver små volymer.
  • Möjlighet att injicera ner till 50nL med hög precision och noggrannhet
  • Idealisk för dispensering av mycket små vätskevolymer
  • Kolven sträcker sig in i nålspetsen
  • Provet finns endast i nålen utan glaskontakt
  • Praktiskt taget noll dödvolym och överföring mellan injektionerna
  • Rekommenderas för användning när provvolymen är mindre än 1000nL (1 mu;&L)
Specifikationer
Noggrannhet ±2 %
Material Borosilikatglas (fat)
Nålmätare 23 G
Diameter (engelska) yttre nål 0,0248 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,315 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 8 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.63 mm
Längd (engelska) 2,75 tum
Längd (engelska) Nål 2,75 tum
Längd (metrisk) 70 mm
Produkttyp NanoVolume spruta
Modell 1BR-7BV
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 1μ L
Längd (metrisk) nål 70 mm
Nålpunktstil Avtagbar fas
Anslutningstyp Avtagbar