Läs mer
Trajan™ Carlo Erba Sprutan på kolumn
Volym (metrisk):
5μ L
10 μl
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Högkvalitativa lösningar för vätskehantering
- Noggranna och reproducerbara injektioner
- Designad för injektioner på kolumn
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 0.23 mm |
| Produkttyp | På kolumnspruta |
| Volym (metrisk) | 5μ L |
| Längd (metrisk) nål | 75 mm |